1-Vinyl-2-pyrrolidon 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kerobit®
354730025 354730100
ACRO354730025EA 301 EUR
ACRO354730025 ACRO354730100
1-Vinyl-2-pyrrolidon 99% stabilisiert
1-Vinyl-2-pyrrolidon
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111.1418 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 13…14 °C
Dichte: 1.043 g/cm³
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003197
CAS-Nummer: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 ppm Kerobit(N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine)
Pyrrolidone ≤0.2 %