2-Fluor-6-methoxybenzylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methoxybenzene
H26136.03 H26136.MD
H26136.03EA 109 EUR
H26136.03 H26136.MD
2-Fluor-6-methoxybenzylbromid ≥98%
2-Fluor-6-methoxybenzylbromid
Purity: 98% CAS No.: 500912-17-4 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5570 Melting Point: 18-21° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD08688579
Formel: C₈H₈BrFO
Schmelzpunkt: 18…21 °C
MDL: MFCD08688579
CAS-Nummer: 500912-17-4
UN: 3265
ADR: 8,II