3-Fluor-4-methoxybenzylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
H26116.MD H26116.03
H26116.MDEA 43.7 EUR
H26116.MD H26116.03
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid ≥98%
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid
Purity: 98% CAS No.: 331-61-3 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 Odour: Pungent Melting Point: 44-46° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00671768
Formel: C₈H₈BrFO
Molecular Weight: 219.05 g/mol
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671768
CAS-Nummer: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8 II