Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 1,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
445894-250G 445894-50G
SIAL445894-250GEA 685 EUR
SIAL445894-250G SIAL445894-50G
Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 1,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formel: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
MDL: MFCD00147972
CAS-Nummer: 24991-55-7