Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 2,000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
445908-250G 445908-50G
SIAL445908-250GEA 291 EUR
SIAL445908-250G SIAL445908-50G
Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 2,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formel: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
MDL: MFCD00147972
CAS-Nummer: 24991-55-7