1-Brom-3-fluor-4-(trifluormethoxy)benzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-2-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43874.0010 8.43874.0050
8.43874.0010EA 156 EUR
8.43874.0010 8.43874.0050
1-Brom-3-fluor-4-(trifluormethoxy)benzol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₃BrF₄O
Molecular Weight: 259,00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861132
CAS-Nummer: 105529-58-6
EINECS: 430-850-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.0288 g/l (20 °C)
Molar Mass 259 g/mol
Boiling Point 171 °C (994.5 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (25 °C)
Flash Point 69 °C
Density 1.63 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 630 °C
Hill Formula C7H3BrF4O