Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 250 stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
445878-100ML 445878-500ML
SIAL445878-100MLEA 158 EUR
SIAL445878-100ML SIAL445878-500ML
Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 250 stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formel: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
MDL: MFCD00147972
CAS-Nummer: 24991-55-7