Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 500 stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
445886-250ML 445886-50ML
SIAL445886-250MLEA 224 EUR
SIAL445886-250ML SIAL445886-50ML
Polyethylenglycoldimethylether, M.W. 500 stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Formel: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
MDL: MFCD00147972
CAS-Nummer: 24991-55-7