trans-Zimtsäurechlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trans-3-Phenylacryloyl Chloride, (E)-Cinnamoyl chloride
A12016.0E
A12016.22
A12016.36
A12016.0EEA
812
EUR
A12016.0E
A12016.22
A12016.36
trans-Zimtsäurechlorid ≥97%
trans-Zimtsäurechlorid
Purity: 97%
CAS No.: 17082-09-6
Molecular Formula: C9H7ClO
Formula Weight: 166.61
Flash Point:
Formel:
C₉H₇ClO Molecular Weight: 166.61 g/mol Siedepunkt: 256…258 °C Schmelzpunkt: 35…37 °C Dichte: 1.162 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000732 CAS-Nummer: 17082-09-6 EINECS: 203-065-5 UN: 3261 ADR: 8 II |