Zimtsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Phenyl-2-propenoyl chloride, Cinnamic acid chloride
C81101-100G C81101-500G C81101-5G
SIALC81101-100GEA 65.5 EUR
SIALC81101-100G SIALC81101-500G SIALC81101-5G
Zimtsäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Zimtsäurechlorid
Formel: C₉H₇ClO
Molecular Weight: 166,6043 g/mol
MDL: MFCD00000732
CAS-Nummer: 102-92-1
EINECS: 203-065-5