4-Hydroxybenzolsulfonsäure 65% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Phenolsulphonic acid, Phenol-4-sulphonic acid, 4-Hydroxybenzenesulphonic acid hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.40015.0250 8.40015.1000
8.40015.0250EA 38.1 EUR
8.40015.0250 8.40015.1000
4-Hydroxybenzolsulfonsäure 65% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Formel: C₆H₆O₄S
Molecular Weight: 174,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673723
CAS-Nummer: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
UN: 1803
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 100 °C
Density 1.33 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 4-Hydroxybenzenesulfonic acid