Betain Monohydrat
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
53920-1
53920-2
BMOL53920-1EA
0
EUR
BMOL53920-1
BMOL53920-2
Betain Monohydrat
Betain Monohydrat
Formel:
C₅H₁₁NO₂·1H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150010 CAS-Nummer: 590-47-6 EINECS: 203-490-6 |