Betain, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
TMG
B24397.0EEA
462
EUR
B24397.0E
B24397.36
B24397.22
Betain, wasserfrei 98%
Betain
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117,15 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012123 CAS-Nummer: 107-43-7 EINECS: 203-490-6 Merck Index: 14,1179 |