Betain Hydrochlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16122.0B
A16122.30
A16122.0BEA
101
EUR
A16122.0B
A16122.30
Betain Hydrochlorid ≥99%
Betain Hydrochlorid
Purity: 99%
CAS No.: 590-46-5
Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3916181
Merck Reference: 14,1179
MDL No.: MFCD00011903
Formel:
C₅H₁₂ClNO₂ Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011903 CAS-Nummer: 590-46-5 EINECS: 209-683-1 Merck Index: 14,1179 |