Betain Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B3501-100G B3501-1KG B3501-250G
SIALB3501-100GEA 36 EUR
SIALB3501-100G SIALB3501-1KG SIALB3501-250G
Betain Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Betain Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 153.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011903
CAS-Nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1