N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Achtung
Synonyme: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
693021-100 693021-25 693021-5
693021-100EA 2170 EUR
693021-100 693021-25 693021-5
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10), Millipore®
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
Formel: C₁₅H₃₃NO₃S
Molecular Weight: 307.4924 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036908
CAS-Nummer: 15163-36-7