N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D4266-25G
D4266-5G
SIALD4266-25GEA
592
EUR
SIALD4266-25G
SIALD4266-5G
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10), Sigma-Aldrich®
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-10, SB-10)
Formel:
C₁₅H₃₃NO₃S Molecular Weight: 307,4924 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036908 CAS-Nummer: 15163-36-7 |