N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Palmityldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt, Hexadecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt, 3-[Dimethyl(palmityl)ammonio]propane-1-sulphonate, Palmityl sulphobetaine, 3-(Hexadecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H6883-25G
H6883-5G
SIALH6883-25GEA
453
EUR
SIALH6883-25G
SIALH6883-5G
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16), Sigma-Aldrich®
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-16, SB-16)
Formel:
C₂₁H₄₅NO₃S Molecular Weight: 391,6500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036911 CAS-Nummer: 2281-11-0 EINECS: 218-918-7 |