N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme:
3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
DG058
DG059
DG058EA
140
EUR
DG058
DG059
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
Formel:
C₁₉H₄₁NO₃S Molecular Weight: 363.5988 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036910 CAS-Nummer: 14933-09-6 EINECS: 239-003-9 |