N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
40772-250G 40772-50G
SIAL40772-250GEA 262 EUR
SIAL40772-250G SIAL40772-50G
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propansulfonat (Sulfobetain-14, SB-14)
Formel: C₁₉H₄₁NO₃S
Molecular Weight: 363.5988 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036910
CAS-Nummer: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9