3-Methylglutarsäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
126870250 126870050
ACRO126870250EA 162 EUR
ACRO126870250 ACRO126870050
3-Methylglutarsäureanhydrid 97%
3-Methylglutarsäureanhydrid
Formel: C₆H₈O₃
Molecular Weight: 128.1259 g/mol
Siedepunkt: 180…182 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…45 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006683
CAS-Nummer: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Assay ≥96.0 %