3-Methylglutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
M47809-25G M47809-5G
SIALM47809-25GEA 328 EUR
SIALM47809-25G SIALM47809-5G
3-Methylglutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
3-Methylglutarsäureanhydrid
Formel: C₆H₈O₃
Molecular Weight: 128,1259 g/mol
MDL: MFCD00006683
CAS-Nummer: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6