3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
B25286.06 B25286.14
B25286.06EA 36.6 EUR
B25286.06 B25286.14
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid ≥97%
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
Purity: 97% CAS No.: 4160-82-1 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.15 Melting Point: 122-126° Boiling Point: 181°/25mm MDL No.: MFCD00006684
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142.15 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006684
CAS-Nummer: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1