3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D159808-100G D159808-25G D159808-5G
SIALD159808-100GEA 711 EUR
SIALD159808-100G SIALD159808-25G SIALD159808-5G
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylglutarsäureanhydrid
Formel: C₇H₁₀O₃
Molecular Weight: 142,15 g/mol
MDL: MFCD00006684
CAS-Nummer: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1