(-)-Dimethyl-L-malat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
374318-25G
374318-5G
SIAL374318-25GEA
185
EUR
SIAL374318-25G
SIAL374318-5G
(-)-Dimethyl-L-malat, Sigma-Aldrich®
(-)-Dimethyl-L-malat
Formel:
C₆H₁₀O₅ |
MDL:
MFCD00066215 CAS-Nummer: 617-55-0 EINECS: 432-310-0 |