DIPSO, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D0306-100G D0306-25G
SIALD0306-100GEA 764 EUR
SIALD0306-100G SIALD0306-25G
DIPSO, Sigma-Aldrich®
DIPSO
Formel: C₇H₁₇NO₆S
Molecular Weight: 261.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038353
CAS-Nummer: 68399-80-4
EINECS: 269-992-2