N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N'-Di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine, N1,N4-Di-sec-butylbenzene-1,4-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
90502-10ML
90502-50ML
SIAL90502-10MLEA
41.3
EUR
SIAL90502-10ML
SIAL90502-50ML
N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylendiamin
Formel:
C₁₄H₂₄N₂ Molecular Weight: 220,3500 g/mol |
MDL:
MFCD00043658 CAS-Nummer: 101-96-2 EINECS: 202-992-2 |