Zimtsäurenitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Phenylacrylonitrile, Cinnamonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C81004-100G C81004-25G
SIALC81004-100GEA 186 EUR
SIALC81004-100G SIALC81004-25G
Zimtsäurenitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Zimtsäurenitril (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₉H₇N
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD00001930
CAS-Nummer: 4360-47-8
EINECS: 224-441-5