AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26473.MD H26473.03
H26473.MDEA 208 EUR
H26473.MD H26473.03
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) 97%
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Purity: 97% CAS No.: 30827-99-7 Molecular Formula: C8H10FNO2S.HCl Formula Weight: 239.69 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: ca 184° dec. Beilstein Reference: 7604627 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00132962
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Schmelzpunkt: ∼ 184 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II