AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Achtung
50985-1 50985-2 50985-3
BMOL50985-1EA 0 EUR
BMOL50985-1 BMOL50985-2 BMOL50985-3
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II