AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.24839.0100 1.24839.0500 1.24839.9010
1.24839.0100EA 78.4 EUR
1.24839.0100 1.24839.0500 1.24839.9010
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Molecular Weight: 239.69 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261