AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
12745.02 12745.03
SERA12745.02EA 0 EUR
SERA12745.02 SERA12745.03
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel: C₈H₁₁ClFNO₂S
Molecular Weight: 239,69 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00132962
CAS-Nummer: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II