AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
A8456-25MG
A8456-100MG
A8456-500MG
SIALA8456-25MGEA
53.8
EUR
SIALA8456-25MG
SIALA8456-100MG
SIALA8456-500MG
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
Formel:
C₈H₁₁ClFNO₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00132962 CAS-Nummer: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8,II |