Guanosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
75903-100G
75903-500G
SIAL75903-100GEA
187
EUR
SIAL75903-100G
SIAL75903-500G
Guanosin, Sigma-Aldrich®
Guanosin
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₅ Molecular Weight: 283,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010182 CAS-Nummer: 118-00-3 EINECS: 204-227-8 |