Cytidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C4654-1G
C4654-50G
C4654-5G
SIALC4654-1GEA
33.6
EUR
SIALC4654-1G
SIALC4654-50G
SIALC4654-5G
Cytidin, Sigma-Aldrich®
Cytidin
Formel:
C₉H₁₃N₃O₅ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006545 CAS-Nummer: 65-46-3 EINECS: 200-610-9 |