2'-Deoxyuridin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
226610010 226612500 226610050
ACRO226610010EA 71 EUR
ACRO226610010 ACRO226612500 ACRO226610050
2'-Deoxyuridin 99+%
2'-Deoxyuridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006527
CAS-Nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm