2'-Deoxyuridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D5412-250MG D5412-100MG D5412-1G D5412-5G
SIALD5412-250MGEA 70.6 EUR
SIALD5412-250MG SIALD5412-100MG SIALD5412-1G SIALD5412-5G
2'-Deoxyuridin, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyuridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006527
CAS-Nummer: 951-78-0
EINECS: 213-455-7