5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
A11542.03 A11542.06
A11542.03EA 55.6 EUR
A11542.03 A11542.06
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin) ≥98%
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Purity: 98% CAS No.: 54-42-2 Molecular Formula: C9H11IN2O5 Formula Weight: 354.10 Odour: Odourless Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 30397 Merck Reference: 14,4891 MDL No.: MFCD00134656
Formel: C₉H₁₁IN₂O₅
Molecular Weight: 354,10 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 190 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134656
CAS-Nummer: 54-42-2
EINECS: 200-207-8
Merck Index: 14,4891