5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
I7125-25G I7125-5G
SIALI7125-25GEA 1270 EUR
SIALI7125-25G SIALI7125-5G
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin), Sigma-Aldrich®
5-Iod-2'-deoxyuridin (Idoxuridin)
Formel: C₉H₁₁IN₂O₅
Molecular Weight: 354,10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134656
CAS-Nummer: 54-42-2
EINECS: 200-207-8