5-Bromuridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
850187-1G 850187-250MG
SIAL850187-1GEA 96.2 EUR
SIAL850187-1G SIAL850187-250MG
5-Bromuridin, Sigma-Aldrich®
5-Bromuridin
Formel: C₉H₁₁BrN₂O₆
Molecular Weight: 323,10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006528
CAS-Nummer: 957-75-5
EINECS: 213-486-6