5-Fluoruridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
F5130-100MG
F5130-250MG
F5130-1G
SIALF5130-100MGEA
147
EUR
SIALF5130-100MG
SIALF5130-250MG
SIALF5130-1G
5-Fluoruridin, Sigma-Aldrich®
5-Fluoruridin
Formel:
C₉H₁₁FN₂O₆ Molecular Weight: 262,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036832 CAS-Nummer: 316-46-1 EINECS: 206-260-3 |