Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Lieferant: JENA BIOSCIENCES
NU-1013-100 NU-1013-1G
JENBNU-1013-100EA 0 EUR
JENBNU-1013-100 JENBNU-1013-1G
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00044310
CAS-Nummer: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5