Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt, Uridine triphosphate trisodium salt
U6625-100MG U6625-25MG U6625-500MG U6625-1G
SIALU6625-100MGEA 100 EUR
SIALU6625-100MG SIALU6625-25MG SIALU6625-500MG SIALU6625-1G
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3), Sigma-Aldrich®
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Molecular Weight: 550,09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00044310
CAS-Nummer: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5