Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
94370-250MG 94370-1G
SIAL94370-250MGEA 111 EUR
SIAL94370-250MG SIAL94370-1G
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Molecular Weight: 586.12 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5