Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Lieferant: Serva
37960.01 37960.02
SERA37960.01EA 0 EUR
SERA37960.01 SERA37960.02
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Dihydrat
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Molecular Weight: 586.12 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 116295-90-0
EINECS: 243-347-5