Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5'-UTP 3Na, Uridine 5'-Triphosphate trisodium salt hydrate
U6750-100MG U6750-250MG U6750-500MG U6750-1G
SIALU6750-100MGEA 62.8 EUR
SIALU6750-100MG SIALU6750-250MG SIALU6750-500MG SIALU6750-1G
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Hydrat, Sigma-Aldrich®
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) Hydrat
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃·2H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00044310
CAS-Nummer: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5