Thiaminmonophosphatchlorid Dihydrat, EMPROVE® api geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Aneurine monophosphate chloride dihydrate, Thiaminium dihydrogen phosphate chloride (estersalt), Thiamine phosphoric acid ester chloride dihydrate
5.00667.5000
5.00667.9029
5.00667.0100
5.00667.5000EA
0
EUR
5.00667.5000
5.00667.9029
5.00667.0100
Thiaminmonophosphatchlorid Dihydrat, EMPROVE® api geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Thiaminmonophosphatchlorid Dihydrat
Formel:
C₁₂H₁₈ClN₄O₄PS·2H₂O |
MDL:
MFCD00063473 CAS-Nummer: 273724-21-3 EINECS: 208-536-9 |