Cocarboxylase, EMPROVE® api geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cocarboxylase Chlorid, Thiamindiphosphorsäureesterchlorid
5.00112.5000 5.00112.1000 5.00112.0100
5.00112.5000EA 0 EUR
5.00112.5000 5.00112.1000 5.00112.0100
Cocarboxylase, EMPROVE® api geeignet zur Verwendung als pharmazeutischer Wirkstoff, SAFC®
Cocarboxylase
Formel: C₁₂H₁₉ClN₄O₇P₂S
Molecular Weight: 460.77 g/mol
MDL: MFCD00038740
CAS-Nummer: 154-87-0
EINECS: 205-836-1