Cocarboxylase, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cocarboxylase Chlorid, Thiamindiphosphorsäureesterchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C8754-5G C8754-100G C8754-1G C8754-25G
SIALC8754-5GEA 93.2 EUR
SIALC8754-5G SIALC8754-100G SIALC8754-1G SIALC8754-25G
Cocarboxylase, Sigma-Aldrich®
Cocarboxylase
Formel: C₁₂H₁₉ClN₄O₇P₂S
Molecular Weight: 460.77 g/mol
MDL: MFCD00038740
CAS-Nummer: 154-87-0
EINECS: 205-836-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable