Pumpenschlauch, PharMed®
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
525-20012-00 525-20013-00 525-20015-00 525-20016-00 525-20022-00 525-20025-00 525-20026-00 525-20027-00 525-20028-00 525-22000-00 525-23000-00 525-24000-00 525-26000-00
228-5201EA 25 EUR
228-5201 228-5202 228-5204 228-5205 228-0497 228-0500 228-0501 HEID525-20027-00 HEID525-20028-00 224-1476 224-1472 224-1473 224-1475
Pumpenschlauch, PharMed®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
PharMed®, thermoplastisches Elastomer auf Polypropylenbasis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit, undurchsichtig.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei wiederholter Biegewechselbeanspruchung
  • Ungiftig, biokompatibel
  • Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
  • Gut geeignet für Säuren und Basen
Ideal für Anwendungen in der Medizin, in Labors und in der Forschung.
Standards: Gemäß den Standards: FDA (21 CFR 177.2600), USP 23 Klasse VI, GLP konform.